Merck
915173
Sigma-Aldrich
LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LMNO)
powder, battery grade
別名:
Lithium Aluminum Titanium Phosphate -coated Lithium Manganese Nickel Oxide, NANOMYTE® SP-10C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥55,500
¥55,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥55,500
About This Item
化学式:
LiMn1.5Ni0.5O4 + Li1.4Al0.4Ti1
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥55,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Minimum Capacity: 110 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥125 mAh/g
フォーム
powder
組成
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
平均部品サイズ
5-8 μm (APS)
粒径
5-8 μm
50-70 nm
アプリケーション
battery manufacturing
関連するカテゴリー
アプリケーション
LATP coated Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
法的情報
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives.
Zubi R, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)
Li-ion battery materials: present and future.
Nitta N, et al.
Materials Today Communications, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)