Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
761001
Sigma-Aldrich
リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
別名:
NMC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥30,200
¥30,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥30,200
About This Item
化学式:
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥30,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
>98%
フォーム
powder
分子量
Mw 96.46 g/mol
組成
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<0.5 μm
mp
>290 °C (lit.)
密度
2.11 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)は、リチウムイオン電池の製造に使われる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。[1][2][3][4]
アプリケーション
NMC111 (化学量論比1:1:1のリチウムニッケル-マンガン-酸化コバルト)は、 エネルギー密度が高く、サイクル寿命が長いため、最新のリチウムイオン電池、 特に電気自動車用の電池に使用される、 有望な正極材料です。NMC111粉末は、良好な電気化学的性能に欠かせない 効率的で可逆的なリチウムイオン拡散を可能にする 層状結晶構造を持っています。マンガンをドーピングすることにより、 材料の熱安定性が改善されると同時に、 電気化学的な充放電特性が向上します。他のNMC材料と比較して、NMC111は 熱安定性が高く、熱暴走しにくいため、バッテリー用途において より安全な選択肢となります。
NMCは、高度なリチウムイオン電池向けの新規のリチウム挿入電極材料です。Mn添加により、電気化学的充放電挙動が向上することに加えて、熱安定性が大幅に高まります。
特徴および利点
メルクのNMC111には、熱安定性や高い導電率など、他のLiNMC材料を上回る改良が施されています。
  • 高い信頼性
  • 長いサイクル寿命
  • バルクおよびパイロットスケールが利用可能
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
761001-10G:4548173319131
761001-BULK:
761001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A bi-functional lithium difluoro (oxalato) borate additive for lithium cobalt oxide/lithium nickel manganese cobalt oxide cathodes and silicon/graphite anodes in lithium-ion batteries at elevated temperatures
Lee SJ, et al.
Electrochimica Acta, 137, 1-8 (2014)
Belharouak, I.; et al.
Journal of Power Sources, 123, 247-247 (2003)
Impedance change and capacity fade of lithium nickel manganese cobalt oxide-based batteries during calendar aging
Schmitt J, et al.
Journal of Power Sources, 353, 183-194 (2017)
Choi, J.; Manthiram, A.; J.
Journal of the Electrochemical Society, 152, A1714-A1714 (2005)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
資料
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Qiao教授のレビューでは、エネルギー貯蔵技術を進歩させながら、フッ化リチウム金属電池の安定した微細構造が検討されています。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf