Merck
709573
Sigma-Aldrich
デスメチルラクロプライド
Desmethylraclopride
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
98% (CP)
別名:
デスメチルラクロプライド, 3,5-ジクロロ-N-[(1-エチル-2-ピロリジニル)メチル]-2,6-ジヒドロキシベンズアミド, O-デスメチルラクロプライド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,300
25 MG
¥236,000
¥64,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,300
25 MG
¥236,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18Cl2N2O3
分子量:
333.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
PET imaging: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
InChI Key
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー