Merck
76706
Supelco
トリプタミン
analytical standard
別名:
2-(3-インドリル)エチルアミン, 3-(2-アミノエチル)インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,100
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2
CAS番号:
分子量:
160.22
Beilstein:
125513
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (NT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
113-116 °C (lit.)
適合性
conforms to structure for Infrared spectrum
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
InChI Key
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tryptamines which are usually found in plants, fungi, animals, etc. are categorized under the monoamine alkaloids class of compounds.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tryptamine has been used as a reference standard for the determination of tryptamine in fish and fish products by liquid chromatography (LC) combined with single-stage Orbitrap high resolution mass spectrometry (HRMS),[2] in Polish wine samples by direct solid phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry (DI-SPME-GC-MS),[3] in Korean turbid rice wine, Makgeolli by ultra-high-pressure liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)[4] and in beer by a non-woven nanofibre mat in combination with solid surface-room temperature phosphorescence (SS-RTP).[5]
生物化学的/生理学的作用
血管作動薬であり、神経修飾因子としての機能があると考えられています。
血管作動薬であり、神経修飾因子としての機能があると考えられています。L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼによるトリプトファンの脱炭酸で生成される生体アミンです。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
76706-BULK:
76706-100MG:
76706-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recreational use, analysis and toxicity of tryptamines.
Tittarelli R, et al.
Current Neuropharmacology, 13(1), 26-46 (2015)
The identification and quantification of biogenic amines in Korean turbid rice wine, Makgeolli by HPLC with mass spectrometry detection.
Lee S, et al.
LWT--Food Science and Technology, 62(1), 350-356 (2015)
Easy and Fast Method for the Determination of Biogenic Amines in Fish and Fish Products with Liquid Chromatography Coupled to Orbitrap Tandem Mass Spectrometry.
Kaufmann A and Maden K
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 101(2), 336-341 (2018)
Direct solid phase microextraction combined with gas chromatography-Mass spectrometry for the determination of biogenic amines in wine.
Papageorgiou M, et al.
Talanta, 183(2), 276-282 (2018)
Novel optical sensing film based on a functional nonwoven nanofibre mat for an easy, fast and highly selective and sensitive detection of tryptamine in beer.
Ramon-Marquez T, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 79(1), 600-607 (2016)