グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
solid
損失
0.5 wt. % loss on heating, 232°C (TGA)
mp
276-279 °C (lit.)
λmax
436 nm
蛍光検出
λem 447 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
OLEDデバイス性能
ITO/NPD/ADN:Perylene/Alq3/Mg:Ag
SMILES記法
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI Key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
394475-1G:
394475-BULK:
394475-VAR:
394475-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。