Merck
193747
Sigma-Aldrich
トリプタミン
≥97%
別名:
2-(3-インドリル)エチルアミン, 3-(2-アミノエチル)インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2
CAS番号:
分子量:
160.22
Beilstein:
125513
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
bp
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
113-116 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1 g/L at 20 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
InChI Key
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリプタミンは以下の用途に使用されました:
  • 生体アミンの識別と同定に使用される多層分析
  • インドール環末端チオール、ω-メルカプトオクチルトリプタミドの合成に
  • 金電極表面のインドール環末端自己組織化単分子層の表面増強Raman(ラマン)分光研究に
生物化学的/生理学的作用
血管作動薬であり、神経修飾因子としての機能があると考えられています。
血管作動薬であり、神経修飾因子としての機能があると考えられています。L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼによるトリプトファンの脱炭酸で生成される生体アミンです。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
193747-VAR:
193747-10G:
193747-BULK:
193747-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toby L Nelson et al.
The Analyst, 132(10), 1024-1030 (2007-09-26)
Multiple layers of statistical analyses were used to decipher the response from a single, cross-reactive conjugated polymer (1) providing enhanced classification accuracies over traditional multivariate statistical approaches. This analysis was demonstrated by classifying a series of seven biologically relevant, nonvolatile
In-situ surface-enhanced Raman spectroscopic investigation of NH site of indole ring-terminated self-assembled monolayer on gold electrode.
Razmute-Razme I, et al.
Chemija, 18(4), 16-20 (2007)
Surface-enhanced Raman spectroscopy of indole ring-terminated self-assembled monolayer on silver electrode.
Razmute I, et al.
Chemija, 17(1), 25-30 (2006)
Martin Grootveld et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-10)
Although biogenic amines (BAs) present in fermented foods exert important health-promoting and physiological function support roles, their excessive ingestion can give rise to deleterious toxicological effects. Therefore, here we have screened the BA contents and supporting food quality indices of
A J Greenshaw
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 13(3-4), 431-443 (1989-01-01)
1. The relevance of trace amine research is outlined for PEA and T in the context of psychotherapeutic drug action, particularly in relation to the actions of MAO-inhibitor antidepressant drugs. 2. Evidence for the neuronal localization of these amines and