グレード
anhydrous
蒸気密度
2.09 (vs air)
蒸気圧
13.3 psi ( 21 °C)
アッセイ
99%
フォーム
cylinder
自己発火温度
374 °F
expl. lim.
11.6 %
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Compatible with the following:
法的情報
よく一緒に購入される製品
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702846-400G:
702846-100G:
702846-BULK:
702846-VAR:
アクティブなフィルタ