Merck
M72609
Sigma-Aldrich
N-メチルピペリジン
99%
別名:
1-Methylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
Beilstein:
1073
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4378 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応剤:
  • ルテニウム(II)触媒によるsp3 C-H結合の活性化と環状アミンのC(3)-アルキル化
  • Z-ケイ皮酸のワンポット合成
以下を合成するための反応剤:
  • 非対称尿素
  • 抗菌性イミダゾリウム塩、ピロリジニウム塩、およびピぺリジニウム塩
  • パラジウム触媒の有機スタンナン・チオエステル・カップリングによるゴニオドミンAのC1~C16セグメント
  • インスリン様成長因子1受容体とErbBファミリー受容体キナーゼ・メンバーのマルチターゲット阻害剤
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M72609-500ML:
M72609-5ML:
M72609-BULK:
M72609-100G:
M72609-VAR:
M72609-5G:
M72609-500G:
M72609-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Xuenan Li et al.
Journal of food science, 85(9), 2754-2761 (2020-08-15)
N,N-dimethylpiperidinium (mepiquat) is a new process-induced compound formed from natural constituents during the cooking process. Mepiquat was first found in coffee and cereal products, but its formation mechanism in coffee is still unclear. In the current study, Arabica and Robusta
Oscar B Torres et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3885-3903 (2018-04-21)
We describe for the first time a method that utilizes microscale thermophoresis (MST) technology to determine polyclonal antibody affinities to small molecules. Using a novel type of heterologous MST, we have accurately measured a solution-based binding affinity of serum antibodies
Francisc Potmischil et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(3), 231-235 (2007-01-16)
The (15)N chemical shifts of 13 N-methylpiperidine-derived mono-, bi- and tricycloaliphatic tertiary amines, their methiodides and their N-epimeric pairs of N-oxides were measured, and the contributions of specific structural parameters to the chemical shifts were determined by multilinear regression analysis.
A Kolocouris et al.
The Journal of organic chemistry, 66(15), 4989-4997 (2001-07-21)
When a 1-adamantyl or a 2-adamantyl substituent is introduced at the 2-position in N-methylpiperidine, four different chair conformations are possible. Experimental observation using dynamic NMR spectroscopy and molecular mechanics calculations agree that the chair conformation with an equatorial adamantyl group
[The mechanism of reverse inhibition of cholinesterases by thionphosphonates].
N N Kovalev et al.
Izvestiia Akademii nauk SSSR. Seriia biologicheskaia, (6)(6), 926-929 (1988-11-01)
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.