Merck
Z566446
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Pac station for liquefied gases
portable station, weight 4 lb
別名:
Aldrich®液化ガス用Sure/Pacステーション
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥183,000
¥183,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥183,000
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥183,000
Check Cart for Availability
W × D × H
10 in. × 3 in. × 3½ in.
重量
4 lb
詳細
非腐食性Sure/Pac™ステーションは、不活性な非腐食性液化ガス用です。Sure/Pacステーションは、Sure/Pacシリンダーを立てて保持し、転倒を防ぐようデザインされています。安定な台座は、ガスシリンダー、レギュレーター、および接続ホースを固定します(持ち運び可能)。システムは組み立て済みですのでそのままお使いいただけます。卓上でも壁掛けでも使用できます。オプションのクール/ヒートコイルでガスシリンダーを加温し、分注中のガスフローを維持します。
ご注意:275 mLおよび900 mL Sure/Pacシリンダーのみが本ステーションに適合します。
仕様:
ステンレススチール圧力ダイアフラム付きパネル取り付け式真鍮製筐体一段式レギュレーター。直径13/4インチ(4.4 cm)のゲージ、最大300 psig の吸引圧、0~15 psig の排出圧、PTFEで裏打ちされた網目状ステンレススチール製伸長ホース、真鍮製スイベルフィッティングおよび 1/4 インチ(6.35 mm) NPTM Sure/Pacバルブねじ用アダプター、 1/8 インチ(3.2 mm) NPTM連結付きニードルバルブ出口、1/8インチ(3.2 mm)NPTF~1/4インチ(6.35 mm)のホースバーブフィッティングを付属しています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)