Merck
493805
Sigma-Aldrich
5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール
95%
別名:
5-(Ethylthio)-2H-tetrazole, 5-Ethylsulfanyl-2H-tetrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N4S
CAS番号:
分子量:
130.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
84-90 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI Key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール(ETT)は、ヌクレオシドとの縮合に対するヌクレオシドホスホラミダイトの活性化因子であり、オリゴヌクレオチド合成においてジヌクレオシドホスフェートを生成します。
アプリケーション
  • 対称型ジヌクレオシドホスホジエステルの固相合成:ジヌクレオシドホスホジエステルの固相合成における5-(ethylthio)-1H-tetrazoleの効率的な働きを探索し、生物学的な関連分子の効率的産生におけるその重要性に焦点を当てています(Ahmadibeni et al., 2007)。
  • RNAおよびリボザイムの合成、脱保護、分析および精製:5-(Ethylthio)-1H-tetrazoleをRNAおよびリボザイムの合成とプロセシングに利用し、分子生物学および遺伝子工学研究におけるその重要な役割に焦点を当てています(Wincott et al., 1995)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
493805-VAR:
493805-BULK:
493805-2G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzimidazolium Triflate as an Efficient Promoter for Nucleotide Synthesis via the Phosphoramidite Method.
Yoshihiro Hayakawa et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 7996-7997 (1996-11-15)
An efficient method for the isolation and purification of oligoribonucleotides.
Sproat B, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 14(1-2), 255-273 (1995)
Gregor S Cremosnik et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(1), 286-289 (2013-11-14)
P-Amidites can be used in iterative couplings to selectively give mixed P(III) -P(V) anhydrides. These intermediates can be oxidized followed by a rapid removal of the two terminal fluorenylmethyl groups. An iterative synthesis (coupling, oxidation, deprotection) of nucleoside oligophosphates can