Merck
666181
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
97%
別名:
1,3-ビス(シクロヘキシル)イミダゾリウム テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,700
¥38,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25BF4N2
CAS番号:
分子量:
320.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.BF4/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;2-1(3,4)5/h11-15H,1-10H2;/q+1;-1
InChI Key
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
環状または非環状の不飽和カルボニルに対するホウ素の触媒的共役付加で有機触媒として用いられています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
666181-250MG:4548173226293
666181-BULK:
666181-1G:4548173226286
666181-VAR:
666181-5G:4548173226309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kang-sang Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(21), 7253-7255 (2009-05-13)
Metal-free nucleophilic activation of a B-B bond has been exploited in the development of a highly efficient method for conjugate additions of commercially available bis(pinacolato)diboron to cyclic or acyclic alpha,beta-unsaturated carbonyls. The reactions are readily catalyzed by a simple N-heterocyclic