Merck
756369
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium chloride
別名:
1,3-Dicyclohexyl-1H-imidazolium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,370
5 G
¥23,900
¥8,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,370
5 G
¥23,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25ClN2
CAS番号:
分子量:
268.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
101-144 °C (decomposition)
SMILES記法
[Cl-].C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.ClH/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;/h11-15H,1-10H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UPJKDKOHHMKJAY-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
756369-VAR:
756369-BULK:
756369-5G:
756369-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rimesh Augustine et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(26), 5745-5755 (2020-06-11)
A series of multi-stimuli-responsive poly(N-isopropylacrylamide)30-SS-block-poly(L-lysine)30-block-poly(caprolactone)n (p(NIPAM)30-SS-b-p(Lys)30-b-p(CL)n) (n = 50, 75, 100, 125) triblock copolymers have been synthesized by combining reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization of NIPAM, organo-catalyzed ring-opening polymerization (ROP) of Z-lysine N-carboxyanhydride and metal-catalyzed ROP of CL with an