Merck
715425
Sigma-Aldrich
クロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]銅(I)
95%
別名:
[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]銅(I)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24ClCuN2
CAS番号:
分子量:
403.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
273-277 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 末端アルキンのヒドロホウ素化反応
  • アジドと末端アルキンのクリック反応
  • ケトンのヒドロシリル化およびアジド‐アルキン付加環化
  • 内部アルキンへの位置選択的ホウ素付加
  • ヒドロホウ素化反応
  • メチレン化-ディールス・アルダー環化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
715425-BULK:
715425-VAR:
715425-250MG:4548173965062