アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: ligand
mp
280-286 °C
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
以下の用途に使用されるN-複素環カルベン触媒の前駆体:
- 1,4-二置換トリアゾールに至るアジドを用いた末端アセチレンの位置選択的な環化付加。内部アセチレンもこの触媒とともに使用できます。
- 末端アルキンのMarkovnikov(マルコフニコフ)型水和
- ケトンのヒドロシリル化およびアジドとアルキンの環化付加
- Suzuki-Miyaura反応
- 発光実験
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
656631-BULK:
656631-1G:
656631-VAR:
656631-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions