Merck
574074
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾリウムクロリド
97%
別名:
1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-1,3-ジヒドロ-2H-イミダゾール-2-イリデン, 1,3-ビス[2,6-ビス(1-メチルエチル)フェニル]-1H-イミダゾリウムクロリド, 2,5-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾリウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H37ClN2
CAS番号:
分子量:
425.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
278 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2cc[n+](c2)-c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-21H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
酢酸パラジウムと併用して、ハロゲン化ピリジルと芳香族ボロン酸とのカルボニル化クロスカップリングの触媒である含窒素ヘテロ環カルベンを生成します
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574074-500MG:
574074-2G:
574074-VAR:
574074-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 63, 682-682 (2007)
資料
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Emerging class of privileged ligands