Merck
651745
Sigma-Aldrich
塩化銅(I)
AnhydroBeads, ≥99.99% trace metals basis
別名:
塩化第一銅, 銅一塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,200
25 G
¥43,500
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,200
25 G
¥43,500
About This Item
化学式:
CuCl
CAS番号:
分子量:
99.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
1.3 mmHg ( 546 °C)
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
溶解性
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化銅(I)の構造は、室温では閃亜鉛鉱型結晶と似ていますが、407°Cでの構造はウルツ鉱であり、さらに高温では質量分析によって測定される塩化銅(I)蒸気を発生します。[1]
アプリケーション
α,β-不飽和ケトンのヒドロスズ化のようなラジカル反応の開始剤として利用できるという優れた特性を有しています。
CuClは、α,β-不飽和ケトンのヒドロスタン化およびその他の類似したラジカル反応の開始剤として使用できます。[1]
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651745-VAR:
651745-25G-PW:
651745-5G:4548173218144
651745-BULK:
651745-25G:4548173218137
651745-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mimi Liu et al.
PloS one, 15(5), e0232184-e0232184 (2020-05-06)
The ternary chalcogenide Cu3VSe4 (CVSe) with sulvanite structure has been theoretically predicted to be a promising candidate for photovoltaic applications due to its suitable bandgap for solar absorption and the relatively earth-abundant elements in its composition. To realize the absorber
Madelung O
Semiconductors: Data Handbook null
Chethana Gadiyar et al.
Chemical science, 9(25), 5658-5665 (2018-08-01)
Nanocrystal-seeded synthesis relies on the reaction of nanocrystal seeds with a molecular precursor and it can be regarded as the link between sol-gel and solid-state chemistries. This synthesis approach aims at accessing compositionally complex materials, yet to date its full
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES
Xiaoliang Xu et al.
Organic letters, 12(5), 897-899 (2010-02-04)
Promoted by CuCl/CCl(4), a variety of sulfonyl azides and tertiary amines were successfully coupled to give sulfonyl amidine derivatives in good to excellent yields. A possible mechanism for this reaction is discussed.
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
すべて表示