Merck
03140
Sigma-Aldrich
ヨウ化銅(I)
purum, ≥99.5%
別名:
ヨウ化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuI
CAS番号:
分子量:
190.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
eCl@ss:
38150105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥99.5%
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
605 °C (lit.)
密度
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨウ化銅(I)をフッ化セシウムと組み合わせ、Stilleカップリング反応を促進するために使用できます。ヨウ化銅(I)はアレーンチオラートイオンとヘキシメチルリン酸トリアミド中のさまざまな
非活性化ヨウ化アリルとの反応にも使用でき、硫化アリルが生成されます。
ヨウ化銅(I)は次の反応の触媒として使用できます。
  • 湿潤ポリエチレングリコール中において、塩基として炭酸カリウムが存在下する条件下で、チオ尿素および臭化アルキルを用いて行うハロゲン化アリルのチオエーテル化。
  • 遷移金属アルキニル錯体を生成するジエチルアミン中でのアセチレンとハロゲン化金属との反応。
  • セレン化アルキニル、硫化物およびテルル化物が生成する末端アルキンとハロゲン化フェニルカルコゲニルとの反応。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03140-50KG-H:
03140-1KG:4548173244600
03140-6X100G:4548173244624
03140-BULK:
03140-100G:4548173244594
03140-25KG-H:
03140-6X1KG:4548173244631
03140-VAR:
03140-50KG:4548173244617
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Significant enhancement of the Stille reaction with a new combination of reagents?copper (I) iodide with cesium fluoride.
Mee SP, et al.
Chemistry?A European Journal , 11(11), 3294-3308 (2005)
Facile substitution reaction between nonactivated aryl iodides and arenethiolates in the presence of copper (I) iodide.
Suzuki H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 9(11), 1363-1364 (1980)
One?Pot Thioetherification of Aryl Halides Using Thiourea and Alkyl Bromides Catalyzed by Copper (I) Iodide Free from Foul?Smelling Thiols in Wet Polyethylene Glycol (PEG 200).
Firouzabadi H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(1), 119-124 (2010)
Convenient preparation of alkynyl selenides, sulfides and tellurides from terminal alkynes and prenylchalcogenyl halides in the presence of copper (I) iodide.
Braga AL, et al.
Tetrahedron Letters, 34(50), 8041-8042 (1993)
Chunfeng Meng et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(23), 4289-4295 (2019-10-16)
Recently, carboxylate metal-organic framework (MOF) materials were reported to perform well as anode materials for lithium-ion batteries (LIBs); however, the presumed lithium storage mechanism of MOFs is controversial. To gain insight into the mechanism of MOFs as anode materials for