アプリケーション
- catalyst in cross coupling reactions.
- co-catalyst in Sonogashira coupling.
- Lewis acid in enantioselective addition of alkynes.
- reducing agent, when complexed by three molecules of pyridine initiators for the controlled polymerization of styrene, methyl acrylate and methyl methacrylate.
Reductive homocoupling of α-bromo- α- chlorocarboxylates to dimethyl α, α′ dichlorosuccinate derivatives in presence of CuBr/LiOCH3 in methanol has been reported.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735906-25G-PW:
735906-VAR:
735906-25G:4548173331706
735906-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.