銅触媒
銅触媒は穏やかな反応条件で使用でき、高収率を示します。しかし、反応速度が遅く、高温を必要とします。遷移金属触媒を用いる炭素-炭素結合や炭素-ヘテロ原子結合形成反応のうち、銅触媒は、Ullmann反応、Diels–Alder反応、環拡大反応、Castro–Stevensカップリング反応、Kharasch–Sosnovsky反応に用いられています。また、MeldalとSharplessが独自に開発したHuisgen 1,3-双極子環化付加反応の変法にも銅(I)触媒が用いられています。この反応は、銅(I)触媒によるアジド-アルキン環化付加反応(CuAAC)と呼ばれ、末端アルキンとアジドからトリアゾールを形成します。
炭素-炭素結合や炭素-ヘテロ原子結合に用いられる触媒は、合成化学や医薬品、材料、および生体分子の合成の中枢を担っています。銅触媒によるクロスカップリング反応の添加剤として用いられる有機溶媒や配位子は、収率を改善し、より穏やかな条件下の反応を可能にします。私たちは、効率的な銅触媒や触媒前駆体のほか、銅を含む金属有機構造体(MOF)製品を提供しています。