Merck
646180
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
30% in DMF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrN4S
CAS番号:
分子量:
231.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
30% in DMF
屈折率
n20/D 1.4640
bp
157-158 °C
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChI Key
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
固体材料は爆発の可能性があります(239°Cで固体上のDSC 806 J/g)。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F - closed cup
引火点(℃)
54.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
646180-BULK:
646180-1ML:4548173176178
646180-5ML:4548173176185
646180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)