アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
密度
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3ClF6O/c10-7(17)4-1-5(8(11,12)13)3-6(2-4)9(14,15)16/h1-3H
InChI Key
WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265284-1G:
265284-VAR:
265284-BULK:
265284-5G:
265284-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック