Merck
12635
Sigma-Aldrich
ベンゼンスルホン酸
98.0% (T)
別名:
フェニルスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,300
100 G
¥38,300
500 G
¥133,000
1 KG
お問い合わせ
¥10,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,300
100 G
¥38,300
500 G
¥133,000
1 KG
お問い合わせ
About This Item
化学式:
C6H5SO3H
CAS番号:
分子量:
158.18
Beilstein:
742513
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98.0% (T)
フォーム
solid
不純物
≤1.0% water
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI Key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゼンスルホン酸(BSA)は、フェニルスルホン酸としても知られる非常にシンプルな芳香族スルホン酸です。また、マイケル反応のための触媒、および酸化的アルケニル化プロセスにおける触媒としても使用されます。 [1]
アプリケーション
ベンゼンスルホン酸は、以下に使用できるアリルスルホン酸です:
  • ベンゼンスルホン酸鉄(III)の合成における酸化剤として。[2]
  • ベンゼンの気相ニトロ化における触媒として。[3]
  • 有機塩の合成における試薬として。[4]
  • 超分子構造開発のためのシントンとなり得る、5,7-ジメチル-1,8-ナフチリジン-2-アミンとの有機塩を形成するため。[4]
  • フレキシブルコンデンサーの開発に有用な導電性ポリマーであるポリ(ピロール)を形成するためのピロール重合に用いるドーパントとして。[5]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12635-VAR-F:
12635-500G-F:
12635-25KG-F:
12635-BULK-F:
12635-25G-F:
12635-1KG-F:
12635-RSAMPLE-F:
12635-100G-F:
12635-INTR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Durable Flexible Supercapacitors Utilizing the Multifunctional Role of Ionic Liquids.
Lorenzo M
Energy Technology, 6(1), 196-204 (2018)
Supramolecular salts of 5, 7-dimethyl-1, 8-naphthyridine-2-amine and acids through classical H-Bonds and other intermolecular interactions.
Dong L
Journal of Molecular Structure, 1153, 311-323 (2018)
Vapor-phase nitration of benzene over silica-supported benzenesulfonic acid catalyst
Eiichi S,et al.
Chemistry Letters (Jpn), 16, 2273-2274 (1987)
Vapour phase polymerisation of pyrrole induced by iron (III) alkylbenzenesulfonate salt oxidising agents
Priya S,et al.
Synthetic Metals, 158, 704-711 (2008)
David Scholz et al.
ChemSusChem, 11(13), 2189-2201 (2018-05-08)
The deactivation pathways of sulfonated carbon catalysts prepared from different carbons were studied during the aqueous-phase hydrolysis of cellobiose under continuous-flow conditions. The sulfonation of carbon materials with a low degree of graphitization introduced sulfonic acid groups that are partially
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf