Merck
109231
Sigma-Aldrich
3-ブロモプロピオニトリル
≥98.0% (GC)
別名:
3-Bromopropanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,520
100 G
¥30,400
¥9,520
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,520
100 G
¥30,400
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
133.97
Beilstein:
1738565
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,520
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChI Key
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-ブロモプロピオニトリルは、アセトニトリルの原子移動ラジカル重合における開始剤として使用されました[1]。3-ブロモプロピオニトリルは、フッ化セシウム(Celite)を含むアセトニトリル中で多数の芳香族フェノールやヘテロ芳香族フェノールとハロゲン化アルキル、ハロゲン化アシル、またはハロゲン化ベンゾイルとのカップリング反応で使用されました[2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
109231-25G:4548173102498
109231-100G:4548173102481
109231-VAR:
109231-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)