Merck
F8004
Sigma-Aldrich
4-フルオロベンジルクロリド
99%
別名:
α-クロロ-4-フルオロトルエン, 1-クロロメチル-4-フルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,180
100 G
¥8,830
¥4,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,180
100 G
¥8,830
About This Item
化学式:
FC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
144.57
Beilstein:
742272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F8004-BULK-A:
F8004-100G-A:
F8004-25G-A:
F8004-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This
J Abraham Domínguez-Avila et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(4), 1604-1612 (2018-09-07)
Serum lipoproteins are in dynamic equilibrium, partially controlled by the apolipoprotein A1 to apolipoprotein B ratio (APOA1/APOB). Freeze-dried mango pulp (FDM) is a rich source of phenolic compounds (MP) and dietary fiber (MF), although their effects on lipoprotein metabolism have