Merck
537365
Sigma-Aldrich
アセト酢酸メチル
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
別名:
MAA, 3-オキソブタン酸メチルエステル, アセト酢酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
116.12
Beilstein:
506727
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥98.5% (GC)
自己発火温度
536 °F
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アセト酢酸メチル(MAA)は、次の目的で反応物として使用できます。
  • さまざまな触媒を用いたアルコールとのエステル転移反応。
  • 亜鉛およびI2を触媒とするフェノールからの4-メチルクマリンの合成
  • 遷移金属触媒による不斉不均一系水素化反応。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537365-VAR:
537365-100G:
537365-1KG:
537365-5G:
537365-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enantioselective hydrogenation of methyl acetoacetate catalyzed by nickel supported on activated carbon or graphite.
Wolfson A, et al.
Applied Catalysis A: General, 208(1-2), 91-98 (2001)
Synergism between microwave and enzyme catalysis in intensification of reactions and selectivities: transesterification of methyl acetoacetate with alcohols.
Yadav GD and Lathi PS
J. Mol. Catal. A: Chem., 223(1-2), 51-56 (2004)
Zinc mediated transesterification of ?-ketoesters and coumarin synthesis.
Chavan SP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(47), 8583-8586 (2002)
Synthesis and studies of 6, 6′ -BINAP derivatives for the heterogeneous asymmetric hydrogenation of methyl acetoacetate.
Saluzzo C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(11), 1141-1146 (2002)
Karl Sörelius et al.
Circulation, 130(24), 2136-2142 (2014-11-08)
Mycotic aortic aneurysm (MAA) is a rare and life-threatening disease. The aim of this European multicenter collaboration was to study the durability of endovascular aortic repair (EVAR) of MAA, by assessing late infection-related complications and long-term survival. All EVAR treated