Merck
B66809
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-フルオロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,330
100 G
¥17,500
¥6,330
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,330
100 G
¥17,500
About This Item
化学式:
BrC6H4F
CAS番号:
分子量:
175.00
Beilstein:
1071819
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,330
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
密度
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B66809-5G:
B66809-BULK:
B66809-VAR:
B66809-100G:
B66809-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephen J Fowler et al.
Thorax, 70(4), 320-325 (2015-02-11)
Healthcare associated infections, including ventilator associated pneumonia, are difficult to diagnose and treat, and are associated with significant morbidity, mortality and cost. We aimed to demonstrate proof of concept that breath volatile profiles were associated with the presence of clinically