Merck
642045
Sigma-Aldrich
硝酸カドミウム 四水和物
98%
別名:
硝酸, カドミウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,980
500 G
¥24,000
¥8,980
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,980
500 G
¥24,000
About This Item
化学式:
Cd(NO3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
308.48
Beilstein:
8156730
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,980
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
59.5 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI Key
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
642045-VAR:
642045-500G:4548173219936
642045-BULK:
642045-100G:4548173219943
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesco Crea et al.
Annali di chimica, 95(11-12), 767-778 (2006-01-10)
In order to continue the investigation on the formation of hetero-metal polynuclear hydrolytic species, in this paper we report some results (at I = 0.16 mol L(-1) in NaNO3, at t = 25 degrees C by potentiometry, ISE-H+, glass electrode)
Xue-Mei Li et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(8), 1165-1171 (2007-06-23)
A novel hybridization indicator, bis(benzimidazole)cadmium(II) dinitrate (Cd(bzim)(2)(NO(3))(2)), was utilized to develop an electrochemical DNA biosensor for the detection of a short DNA sequence related to the hepatitis B virus (HBV). The sensor relies on the immobilization and hybridization of the
E Helene Larsson et al.
Journal of experimental botany, 53(368), 447-453 (2002-02-16)
In order to test the potential effect of prior exposure to different Cd concentrations on Cd uptake and accumulation, plants of Arabidopsis thaliana, including a phytochelatin-deficient mutant, cad1-3, and the wild type, were compared. For Cd uptake experiments, plants were
M S Monteiro et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 72(3), 811-818 (2008-10-28)
Laboratory and field studies have provided encouraging insights into the capacity of plants to act as biomonitors of environmental quality through the use of biomarkers. However, a better understanding of the overall process of Cd-induced senescence, describing the cascade of
G De Boeck et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 155(4), 503-508 (2010-01-02)
Recent studies indicate that elasmobranch fish respond differently to metal exposure than marine teleosts. Accumulation rates can be high, which despite the fact that normal background levels for metals in the marine environment are low, is worrying due to the
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf