Merck
229520
Sigma-Aldrich
硝酸カドミウム 四水和物
99.997% trace metals basis
別名:
硝酸, カドミウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥11,700
¥11,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥11,700
About This Item
化学式:
Cd(NO3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
308.48
Beilstein:
8156730
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
不純物
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
59.5 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI Key
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229520-VAR:
229520-100G:4548173120386
229520-BULK:
229520-10G:4548173120393
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ali Hossain Khan et al.
ACS nano, 14(4), 4206-4215 (2020-04-11)
Colloidal two-dimensional (2D) nanoplatelet heterostructures are particularly interesting as they combine strong confinement of excitons in 2D materials with a wide range of possible semiconductor junctions due to a template-free, solution-based growth. Here, we present the synthesis of a ternary
Francesco Crea et al.
Annali di chimica, 95(11-12), 767-778 (2006-01-10)
In order to continue the investigation on the formation of hetero-metal polynuclear hydrolytic species, in this paper we report some results (at I = 0.16 mol L(-1) in NaNO3, at t = 25 degrees C by potentiometry, ISE-H+, glass electrode)
Xue-Mei Li et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(8), 1165-1171 (2007-06-23)
A novel hybridization indicator, bis(benzimidazole)cadmium(II) dinitrate (Cd(bzim)(2)(NO(3))(2)), was utilized to develop an electrochemical DNA biosensor for the detection of a short DNA sequence related to the hepatitis B virus (HBV). The sensor relies on the immobilization and hybridization of the
E Helene Larsson et al.
Journal of experimental botany, 53(368), 447-453 (2002-02-16)
In order to test the potential effect of prior exposure to different Cd concentrations on Cd uptake and accumulation, plants of Arabidopsis thaliana, including a phytochelatin-deficient mutant, cad1-3, and the wild type, were compared. For Cd uptake experiments, plants were
M S Monteiro et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 72(3), 811-818 (2008-10-28)
Laboratory and field studies have provided encouraging insights into the capacity of plants to act as biomonitors of environmental quality through the use of biomarkers. However, a better understanding of the overall process of Cd-induced senescence, describing the cascade of