Merck
288640
Sigma-Aldrich
硝酸マンガン(II) 水和物
98%
別名:
Manganese(2+) dinitrate hydrate, Manganous dinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,520
500 G
¥10,600
1 KG
¥18,200
¥6,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,520
500 G
¥10,600
1 KG
¥18,200
About This Item
化学式:
Mn(NO3)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
178.95 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
組成
Degree of hydration, 4-6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI Key
HBTFASPVVFSRRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸マンガン(II)水和物は、水に非常に溶けやすい無機塩です。電池やスーパーキャパシタ用途のさまざまなマンガン含有材料の合成において、マンガンイオンの供給源として使用することができます。また、急速なエネルギー貯蔵の用途において、安全で費用対効果が高く、効率的な電解質としても役立ちます。
アプリケーション
硝酸マンガン(II)水和物は、以下の用途に使用できます:      
  • 一次アルカリ電池の一般的な陰極材料である二酸化マンガン(MnO2)の合成の前駆体として。 
  • フレキシブルマイクロスーパーキャパシタに使用される二酸化マンガン(MnO2)の合成の前駆体として。MnO2 は高い比容量と優れたサイクル安定性を示し、急速なエネルギー貯蔵用途に適しています。    
  • 高性能リチウムイオン電池の陽極の製造に使用される超大型メソ細孔を持つ 3D δ-MnO2 ナノ構造を生成するためのコロイド溶液燃焼合成プロセスにおけるマンガン源として。     
  • スーパーキャパシタ用途のカルシウム置換ジスプロシウムペロブスカイトマンガン酸化物ナノ複合体(DyMnO3)のマイクロ波支援製造における前駆体として。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288640-500G:4548173935829
288640-1KG:4548173935805
288640-VAR:
288640-BULK:
288640-25G:4548173935812
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Separation of rare earths from transition metals by liquid-liquid extraction from a molten salt hydrate to an ionic liquid phase
Rout A and Binnemans K
Dalton Transactions, 43(8), 3186-3195 (2014)
Reactive ceramics of CeO2-MOx (M= Mn, Fe, Ni, Cu) for H2 generation by two-step water splitting using concentrated solar thermal energy
Kaneko H, et al.
Energy, 32(5), 656-663 (2007)
Jaechan Ryu et al.
Nature communications, 9(1), 3715-3715 (2018-09-15)
Aluminum-air batteries are promising candidates for next-generation high-energy-density storage, but the inherent limitations hinder their practical use. Here, we show that silver nanoparticle-mediated silver manganate nanoplates are a highly active and chemically stable catalyst for oxygen reduction in alkaline media.
Thermal characteristics of manganese (II) nitrate hexahydrate as a phase change material for cooling systems
Nagano K, et al.
Applied Thermal Engineering, 23(2), 229-241 (2003)
Breno R Barrioni et al.
Journal of colloid and interface science, 547, 382-392 (2019-04-12)
Bioactive glass nanoparticles (BGNPs) are of great interest in tissue engineering as they possess high dissolution rate and capability of being internalized by cells, releasing their dissolution products with therapeutic benefits intracellularly. A modified Stöber process can be applied to
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. "If the manganese nitrate hydrate arrived in a sealed package and liquefied for some reason, can we safely store it in the freezer to solidify without causing any changes to its molecular formula or properties?"
    1 回答
    1. This material has a low melting point of 26°C and can change form to liquid at higher temperatures. The quality of the product is not affected by melting, please store the product at 2-8°C as recommended on the label and product page.