蒸気密度
6.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
568 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
SMILES記法
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 長期安定性と性能を改善するための、ペロブスカイト太陽電池を製作するための添加剤として。Cdイオンを導入することで、光吸収およびキャリア移動が促進されます。
- 蛍光免疫センサー用の官能化テルル化カドミウム量子ドットを合成するための前駆体として。
- 電子不足アルケンと幅広いアミンのアザ-マイケル反応。
- ビギネリ反応によるジヒドロピリミドンのワンポット合成。
- ベニミダゾールの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202908-10G:4548173113920
202908-250G:4548173250496
202908-BULK:
202908-50G:4548173113937
202908-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。