アプリケーション
- Aliquat 336 iodide supported ionic liquid phase(SILP)を用いた鉄の多い溶液からのインジウムの選択的回収:この研究は、indium iodide複合体の形成による吸着を介したインジウムの選択的回収を調べており、鉄よりもインジウムが優先されることを実証しています(Van Roosendael et al., 2019)。
- 光起電力用途のための、非鉛ペロブスカイトにヒントを得た材料としてのindium (I) iodideの実験的評価:この研究では、indium(I) iodide薄膜の光起電力特性を調べており、太陽電池技術における自然に優しい代替品としてのその可能性を示唆しています(Ustinova et al., 2022)。
- Indium (I) iodide薄膜における光起電力効果:この研究では、indium(I) iodide薄膜の成膜と光起電力効果に焦点を合わせて、光起電力用途におけるその成功可能性を評価しています(Dunlap-Shohl et al., 2018)。
- インジウムを用いた立体選択的アリル化:この論文では、インジウムを用いたアリル化プロセス、特にindium(I) iodideの使用について考察しており、有機合成におけるその効率と選択性に光を当てています(Kumar et al., 2016)。
- バルーンCOを用いた不活性alkyl iodidesの銅触媒・インジウム媒介メトキシカルボニル化;この論文では、alkyl iodidesのメトキシカルボニル化のためのindium(I) iodideを用いた方法の開発を取り上げており、エステル形成への新たな経路が示されています(Chen et al., 2019)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
578606-2G:4548173313207
578606-10G-PW:
578606-10G:4548173313191
578606-BULK:
578606-2G-PW:
578606-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。