Merck
277959
Sigma-Aldrich
インジウム
powder, 99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥26,300
50 G
¥58,200
¥26,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥26,300
50 G
¥58,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インジウムは、面心正方晶系の結晶構造を持つ銀白色の柔らかい金属です。3.37Kで超電導になり、合金′の硬度、耐食性、強度が向上します。
アプリケーション
インジウムは次の用途に使用できます。
  • CdSeナノワイヤの電気的および光電的特性を調整するためのドーパント。
  • マグネシウムイオン電池用の負電極材。
  • 第一イオン化ポテンシャルの低さによる多くの有機変換における還元剤。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277959-1KG:
277959-BULK:
277959-VAR:
277959-10G:4548173935560
277959-50G:4548173935577
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tuning electrical and photoelectrical properties of CdSe nanowires via indium doping.
Zhubing He et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 5(3), 345-350 (2008-12-06)
Juan Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2237-2239 (2013-02-12)
A reduced graphene oxide (RGO)-ZnIn(2)S(4) nanosheet composite was successfully synthesized via an in situ controlled growth process. The as-obtained RGO-ZnIn(2)S(4) composite showed excellent visible light H(2) production activity in the absence of noble metal cocatalysts.
Ching-Hwa Ho et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(6), 2269-2277 (2013-03-05)
The surface formation oxide assists of visible to ultraviolet photoelectric conversion in α-In2Se3 hexagonal microplates has been explored. Hexagonal α-In2Se3 microplates with the sizes of 10s to 100s of micrometers were synthesized and prepared by the chemical vapor transport method
J S Fandiño et al.
Optics express, 21(3), 3726-3736 (2013-03-14)
We report the design, fabrication and characterization of an integrated frequency discriminator on InP technology for microwave photonic phase modulated links. The optical chip is, to the best of our knowledge, the first reported in an active platform and the
V M Katerynchuk et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8856-8859 (2013-02-21)
The photosensitive In2O3-p-InSe heterostructures in which the In2O3 frontal layer has a nanostructured surface were investigated. The photoresponse spectra of such heterostructures are found to be essentially dependent on surface topology of the oxide. The obtained results indicate that the