Merck
374601
Sigma-Aldrich
トリブチルフェニルスタンナン
97%
別名:
トリブチルフェニルスズ, フェニルトリブチルスズ, フェニルトリブチルスタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,180
10 G
¥46,800
¥8,180
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,180
10 G
¥46,800
About This Item
化学式:
C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
CAS番号:
分子量:
367.16
Beilstein:
3610571
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,180
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
125-128 °C/0.14 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
374601-VAR:
374601-10G:4548173308395
374601-1G:4548173308401
374601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)