566748
別名:
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
566748-1G
¥21,300
1 of 10
Sigma-Aldrich
442593
トリス(ペンタフルオロフェニル)ボラン
524719
フェニル亜鉛ブロミド 溶液
568112
ジイソプロピル亜鉛 溶液
S835439
TETRAKIS(PENTAFLUOROPHENYL)SILANE
499331
フェニル亜鉛ヨージド 溶液
720755
亜鉛 ジ[ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド]
8.08803
Zinc(II) acetylacetonate
290068
トリフルオロメタンスルホン酸亜鉛
333875
テトラフルオロホウ酸亜鉛 水和物
401439
過塩素酸亜鉛 六水和物
100
97%
powder
reagent type: catalystcore: zinc
100-105 °C (lit.)
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
有機亜鉛試薬
液相・気相成長用前駆体
触媒
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
566748-VAR: 566748-1G: 566748-5G: 566748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
417696
ビス[ビス(トリメチルシリル)アミド]亜鉛
B75158
ブロモペンタフルオロベンゼン