Merck
497517
Sigma-Aldrich
ベンジル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
ブロモ(フェニルメチル)亜鉛, ベンジルブロモ亜鉛, 臭化ベンジル亜鉛(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥33,900
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥33,900
About This Item
化学式:
C6H5CH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
236.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
濃度
0.5 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
臭化ベンジル亜鉛溶液は、1,2-ジアリールエチルピペラジンのMannich反応の求核試薬として用いられています[1]。また、ハロゲン化アリールとのC-Cクロスカップリング反応を受けます。[2]
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497517-50ML:4548173162836
497517-BULK:
497517-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)