Merck
523038
Sigma-Aldrich
白金(II)アセチルアセトナート
≥99.98% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン 白金(II)誘導体, Pt(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥90,600
¥90,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥90,600
About This Item
化学式:
Pt(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
393.29
Beilstein:
4136189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥90,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.98% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: platinum
mp
249-252 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Platinum(II) acetylacetonate is high-purity compound that is widely used as a key precursor in chemical vapor deposition (CVD) and atomic layer deposition (ALD) methods, to facilitate the synthesis of platinum thin films. These films are utilized in microelectronics, sensors, and catalytic coatings due to platinum′s high thermal stability, chemical inertness, and catalytic activity. Additionally, Pt(acac)₂ is used to synthesize platinum nanoparticles, essential for applications in catalysis and fuel cells.
アプリケーション
Platinum(II) acetylacetonate (Pt(acac)₂) is used as a precursor in the synthesis of:
  • Pt−Co octahedral nanocrystals, which are used to improve catalytic activity and durability in the oxygen reduction reaction (ORR) in fuel cells.
  • PtW@WO3 NPs via thermal decomposition method, serving as efficient catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER).
  • Monodisperse Pt–Fe nanoparticles, which exhibit high durability for proton exchange membrane fuel cells and provide active and durable low-Pt electrocatalysts for electrochemical devices.
特徴および利点
Platinum(II) acetylacetonate exhibits
  • High Purity: Reduces contamination risk, ensuring reliable performance in applications.
  • Thermal Stability: Maintains activity at elevated temperatures, enhancing product lifespan and efficiency.
  • Soluble in acetone
  • Elemental Carbon is >29.5% and Platinum presents >47.9%
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
523038-VAR:
523038-1G:
523038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。