Merck
697540
Sigma-Aldrich
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)プラチナ(IV)
packaged for use in deposition systems
別名:
MeCpPtMe3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥712,100
¥712,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥712,100
About This Item
化学式:
C5H4CH3Pt(CH3)3
CAS番号:
分子量:
319.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥712,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
low-melting solid
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
30-31 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChI Key
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)白金(IV)は、淡黄色または灰白色の結晶性有機金属錯体で、さまざまな基材に白金を堆積するための気相成長法/原子層堆積法の前駆体として広く使用されています。[1]
アプリケーション
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)白金(IV)は以下に使用されています:
  • 白金ナノ粒子の調製のための前駆体。白金触媒の 活性および安定性の向上のための粒子サイズの調節に役立ちます 。[2]
  • 活性が高く安定性に優れた固体酸形燃料電池用のカソードの作製 。[3]
  • 先進的なナノフォトニクス向けの三重らせんナノワイヤ(THN)の調製 。[4]
  • 非対称 V2O5–SnO2ナノポア電池の電極用の白金集電体の作製。[5]
  • サイズが均一な1−2 nm白金ナノ粒子を大量に充填した白金触媒を大表面積のAl2O3、TiO2、およびSrTiO3支持体上に合成するための前駆体。ALDによるナノ粒子触媒の合成は、革新的で有用な触媒を作製するために説得力のある手法です。[6]
堆積システム用に梱包された前駆体
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
697540-VAR:
697540-BULK:
697540-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Platinum atomic layer deposition on metal substrates: A surface chemistry study
Clinton Lien, et al.
Surface Science, 677, 161-166 (2018)
Genesis and evolution of surface species during Pt atomic layer deposition on oxide supports characterized by in situ XAFS analysis and water- gas shift reaction
Worajit Setthapun, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 9758-9771 (2010)
Size-controlled platinum nanoparticles prepared by modified-version atomic layer deposition for ethanol oxidation
Ruey-Shin Juang, et al.
Journal of Power Sources, 275, 845-851 (2015)
Triple-helical nanowires by tomographic rotatory growth for chiral photonics
Marco Esposito, et al.
Nature Communications, 6, 6484-6484 (2015)
Atomic layer deposition of Pt@CsH2PO4 for the cathodes of solid acid fuel cells
Dae-Kwang Lim, et al.
Electrochimica Acta, 288, 12-19 (2018)
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
すべて表示
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.