Merck
C87851
Sigma-Aldrich
銅(II)アセチルアセトナート
97%
別名:
2,4-ペンタンジオン 銅(II) 誘導体, Cu(acac)2, ビス(2,4-ペンタンジオナト)銅(II), 第二銅アセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,090
100 G
¥12,200
500 G
¥32,200
¥8,090
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,090
100 G
¥12,200
500 G
¥32,200
About This Item
化学式:
Cu(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
261.76
Beilstein:
4157957
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,090
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Copper(II) acetylacetonate (Cu(acac)2) is an organometallic compound recognized for its low decomposition temperature of 286 °C, making it an ideal precursor for the synthesis of copper and copper oxide nanoparticles. It can be used in electronics, ceramics, and catalysis.
アプリケーション
  • 報酬欠損の緩和剤としてのデキストロメトルファン:この研究では、MDMA を投与した動物におけるセロトニントランスポーターの有効性に関連した、報酬欠損の緩和におけるデキストロメトルファンの役割を調査し、神経精神薬理学および依存症研究への応用の可能性を示しました′(Chiu et al., 2024)。
  • GABA-グルタミン酸神経伝達を標的とする薬物療法:このレビューでは、難治性うつ病の治療を目的とした GABA-グルタミン酸神経伝達を標的とした薬物療法におけるデキストロメトルファンの使用について考察し、NMDA 受容体拮抗薬およびシグマ-1 受容体作動薬としての役割を強調しています(Vecera et al., 2023)。
  • 経験依存性の心理的効果:健康なボランティアを被験者とした二重盲検試験で、デキストロメトルファンとサイロシビンの心理的効果を比較し、臨床心理学および幻覚研究に関連する経験依存性および持続的な影響を調べました(Mathai et al., 2023)。
Copper(II) acetylacetonate can be used as:
  • a precursor to synthesize copper based chalcogenides Cu2NiSnS4 CNTS nanocrystals, which are then combined with gold nanoparticles (Au NPs) to form the core-shell structure. Resulting Au/CNTS nanocrystals serve as photoactive materials in hybrid photodetectors, demonstrating superior optoelectronic performance, such as high responsivity and specific detectivity in the visible light spectrum.
  • a precursor in the synthesis of Cu-Ga-Zn-S nanorods through a high-temperature injection method, for efficient photocatalytic water splitting.
  • a copper precursor in the one-pot synthesis of the core/shell PtCu nanoparticles. These bimetallic PtCu nanoparticles exhibit higher activity in catalyzing the oxygen reduction reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C87851-500G:4548173948225
C87851-25G:4548173948218
C87851-100G:4548173948201
C87851-BULK:
C87851-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gui-Ge Hou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(38), 10731-10733 (2011-08-27)
Two NbO-type MOFs based on ditopic pyridyl substituted diketonate ligands were reported. One exhibits a reversible SC-SC water encapsulation, while the other shows an interesting guest-driven luminescent property based on M(III) acetylacetonate (M = Eu and Fe) guest species.
Chih-Chia Huang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23)(23), 3360-3362 (2009-06-09)
A general approach involving a solvothermal method was developed to synthesize a series of silicate nanoshells (<100 nm) where both Gd silicate and Gd silicate:Eu nanoshells were further demonstrated to exhibit dual-modality MRI and optical imaging functions.
Ik-Soo Shin et al.
The Analyst, 136(10), 2151-2155 (2011-03-25)
Though recently Ir(III) complexes have attracted much interest in electrochemiluminescent (ECL) analysis due to their high emission in various wavelengths, there were a few studies reported on its analytical applications. In this study, we evaluate the ECL from (pq)(2)Ir(acac) (pq
Wouter Bult et al.
Pharmaceutical research, 29(3), 827-836 (2011-11-10)
The clinical application of holmium acetylacetonate microspheres (HoAcAcMS) for the intratumoral radionuclide treatment of solid malignancies requires a thorough understanding of their stability. Therefore, an in vitro and an in vivo stability study with HoAcAcMS was conducted. HoAcAcMS, before and
Zhan'ao Tan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(42), 14589-14595 (2012-09-28)
A solution-processed vanadium oxide (s-VO(x)) anode buffer layer on an indium-tin-oxide (ITO) electrode was used instead of PEDOT:PSS for improving the stability and photovoltaic performance of the polymer solar cells (PSCs). The s-VO(x) layer was prepared by spin-coating a vanadyl
資料
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
ALD開発におけるマイクロエレクトロニクス相互接続には、銅蒸着プロセスが欠かせません。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf