Merck
409049
Sigma-Aldrich
(1,5-シクロオクタジエン)ジメチル白金(II)
97%
別名:
Pt(cod)(Me)2, ジメチル(シクロオクタジエン)白金
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,200
1 G
¥84,300
¥26,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,200
1 G
¥84,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18Pt
CAS番号:
分子量:
333.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES記法
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChI Key
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
詳細
(1,5-シクロオクタジエン)ジメチル白金(II)は、白金(Pt)が2つのメチル基(CH3)と1つの1,5-シクロオクタジエン(COD)基で囲まれている配位化合物です。白金触媒の合成の前駆体としてよく使用され、さまざまな有機反応に幅広く使用されています。 [1] [2]
アプリケーション
(1,5-シクロオクタジエン)ジメチル白金(II)は、以下を調製する際に白金前駆体として使用できます:
  • 還元剤(NaBH4)存在下での疎水性白金触媒。[1]
  • n-ブタンからイソブタンへの選択的異性化のためのPt/Hβ触媒。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
409049-VAR:
409049-250MG:
409049-1G:
409049-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The controlled synthesis of Pt/H? catalysts with intimate metal-acid sites for n-butane isomerization
Wang P, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 309, 110547-110547 (2020)
Preparation of hydrophobic platinum catalysts using a water-in-CO2 microemulsion
Shimizu R, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 44(1), 109-114 (2008)
The room temperature substitution of n-and iso-perfluoropropyl iodides and n-perfluorobutyl iodide to dimethylplatinum (II) 1, 5-cyclooctadiene: The crystal structure of [Pt (C3F7) 2 (COD)]
Thomson J, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 8(9), 782-784 (2005)