Merck
241431
Sigma-Aldrich
タングステンヘキサカルボニル
97%
別名:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥17,800
50 G
¥60,300
¥17,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥17,800
50 G
¥60,300
About This Item
化学式:
W(CO)6
CAS番号:
分子量:
351.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
12.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.2 mmHg ( 67 °C)
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
不純物
<1% Mo
mp
150 °C (lit.)
密度
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI Key
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pd(II)を檜山クロスカップリングで触媒活性を示すナノ粒子Pd(0)に還元するフィッシャー型カルベン錯体の前駆体です。[1]
タングステンヘキサカルボニル、[W(CO)6]は、NO2検出のためのガスセンサーとして使用されるWO3-x膜の形成の際、前駆体として使用されることがあります。 [2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
241431-BULK:
241431-50G:
241431-1KG:
241431-10G:
241431-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dipankar Srimani et al.
Organic letters, 9(18), 3639-3642 (2007-08-07)
An efficient synthesis of Pd nanoparticles in water has been developed using a Fischer carbene complex of tungsten as the reductant and PEG as the capping agent. The colloidal palladium (1 mol %) efficiently catalyzes Hiyama cross-coupling reactions performed in
Aerosol assisted chemical vapour deposition of WO 3 thin films from tungsten hexacarbonyl and their gas sensing properties.
Ashraf S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17.35, 3708-3713 (2007)
Seth M Dumbris et al.
The Journal of organic chemistry, 74(22), 8862-8865 (2009-10-30)
Hydantoins can be synthesized from the corresponding amino amides employing oxidative catalytic carbonylation using W(CO)(6) as the catalyst, I(2) as the oxidant, CO as the carbonyl source, and DBU as base. Secondary amides afford the hydantoins in good to excellent
S Martin et al.
The Journal of chemical physics, 134(3), 034304-034304 (2011-01-26)
We have studied the excitation and dissociation processes of the molecule W(CO)(6) in collisions with low kinetic energy (3 keV) protons, monocharged fluorine, and chlorine ions using double charge transfer spectroscopy. By analyzing the kinetic energy loss of the projectile
F Porrati et al.
Nanotechnology, 20(19), 195301-195301 (2009-05-08)
W-based granular metals have been prepared by electron-beam-induced deposition from the tungsten hexacarbonyl W(CO)(6) precursor. In situ electrical conductivity measurements have been performed to monitor the growth process and to investigate the behavior of the deposit under electron beam post-irradiation
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。