Merck
480525
Sigma-Aldrich
アジ化リチウム 溶液
20 wt. % in H2O
別名:
トリアジ化ルチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥41,400
100 G
¥86,900
¥41,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥41,400
100 G
¥86,900
About This Item
化学式:
LiN3
CAS番号:
分子量:
48.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥41,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
20 wt. % in H2O
密度
1.088 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
InChI Key
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アジ化リチウムは、以下に使用できます。
  • ペンタゾレートリチウム合成の前駆体。
  • Li-S電池のサイクル性と界面安定性を向上させる電解質添加剤として。
  • 窒素ドープ多孔質カーボンナノファイバー製造のポロゲン試薬および窒素源として。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
480525-VAR:
480525-100G:
480525-25G:
480525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.