Merck
471216
Sigma-Aldrich
ジエチルアミン
≥99.5%
別名:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NH
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605268
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5%
テクニック:
GC/MS: suitable
bp:
55 °C (lit.)
蒸気圧:
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
10.1 %
テクニック
GC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルアミン(DEA)は有機塩基であり弱いσ-ドナー配位子です。
アプリケーション
ジエチルアミンは、メラミンと関連化合物のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)のための抽出溶媒混合液の成分として用いられています。新しいELISA法においてIgG-anti-PT(免疫グロブリン G-抗-百日咳毒素)抗体の親和性インデックス(AI)を測定するために結合破壊剤としても用いられています。
以下の用途があります:
  • β-ホスホノマロノニトリルおよびジエチル(2-アミノ-3-シアノ-クロメン-4-イル)ホスホン酸エステル調製のための有機触媒として。(N-ヘテロサイクリックカルベン)PdCl2(ジエチルアミン)錯体
  • 合成のためのリガンドとして。
  • 熱的および熱水的に安定なSAPO-34(シリコアルミノリン酸)モレキュラーシーブ調製のためのテンプレート。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471216-2.5L:
471216-18L:4548173941912
471216-VAR:
471216-6X500ML:4548173941950
471216-2L:
471216-AW-200LP1SB:
471216-4X100ML:
471216-5ML:4548173941943
471216-BULK:
471216-5L:
471216-100ML:4548173941905
471216-500ML:4548173941936
471216-25ML:
471216-AW-20L-N2:
471216-1L:4548173941929
471216-AW-50L-RC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, characterization and catalytic properties of SAPO-34 synthesized using diethylamine as a template.
Liu G, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 111(1), 143-149 (2008)
Inhibited Catalyst Activation in (N-Heterocyclic carbene) PdCl2 (diethylamine) Complexes by Intramolecular Hydrogen Bonding.
Chen MT, et al.
Organometallics, 30(24), 6770-6773 (2011)
A practical and highly efficient protocol for multicomponent synthesis of β-phosphonomalononitriles and 2-amino-4H-chromen-4-yl phosphonates using diethylamine as a novel organocatalyst.
Kulkarni MA, et al.
Comptes Rendus Chimie, 15(9), 745-752 (2012)
Alex-Mikael Barkoff et al.
Vaccine, 30(48), 6897-6902 (2012-09-18)
Pertussis toxin (PT) is a specific virulence factor of Bordetella pertussis and it is included in all acellular pertussis vaccines (aP). Although immunity after infection seems to persist longer than that after vaccination, the exact mechanism(s) is not known. Primary
Tongyao Wei et al.
STAR protocols, 2(3), 100777-100777 (2021-09-07)
Dissecting the function of proteins' post-translational modifications (PTMs) is seriously hindered by the difficulty in obtaining the homogeneous protein with the PTMs of interest. Chemical protein synthesis offers a great potential to overcome this limitation. Here, a detailed protocol is
資料
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.