安全性情報
8.22335
Sigma-Aldrich
Sodium azide
for synthesis
別名:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
N3Na
CAS番号:
分子量:
65.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
247-852-1
NACRES:
NA.22
品質水準
有効性
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
溶解性
408 g/L
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI Key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of Quinazoline Derivatives: A copper-catalyzed multicomponent domino reaction of sodium azide is used for the synthesis of quinazoline derivatives, relevant to pharmaceutical chemistry (C Xu, FC Jia, ZW Zhou…, The Journal of Organic Chemistry, 2016). Access the study.
アナリシスノート
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質