Merck
104906
Sigma-Aldrich
ジメトキシジメチルシラン
95%
別名:
DMDMS, ジメチルジメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(OCH3)2(CH3)2
CAS番号:
分子量:
120.22
Beilstein:
1733694
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
不純物
3% methyl alcohol
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
81.4 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
InChI Key
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジメトキシジメチルシラン(DMDMS)は以下に使用できます。
  • さまざまなマクロ多孔性シリカエアロゲルの合成。
  • 近赤外光力学および光熱併用療法のためのフタロシアニンを充填した中空シリカナノ粒子の調製。
  • 高誘電率の誘電性シリコーンエラストマーの合成。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
104906-VAR:
104906-BULK:
104906-1L:
104906-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Facile synthesis of marshmallow?like macroporous gels usable under harsh conditions for the separation of oil and water.
Hayase G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(7), 1986-1989 (2013)
A new soft dielectric silicone elastomer matrix with high mechanical integrity and low losses.
Madsen F B, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(14), 10254-10259 (2015)
Hydrophobic and physical properties of the ambient pressure dried silica aerogels with sodium silicate precursor using various surface modification agents.
Rao A P, et al.
Applied Surface Science, 253(14), 6032-6040 (2007)
Hila Monder et al.
Polymers, 12(10) (2020-10-25)
The wettability of poly (dimethylsiloxane) (PDMS) coating on plasma-treated glass was studied at room temperature using polar and non-polar liquids. The wettability was investigated regarding the liquids' surface tensions (STs), dielectric constants (DCs) and solubility parameters (SPs). For polar liquids
Lei Xie et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(5), 6941-6950 (2021-02-02)
Mussel-inspired polydopamine (PDA) can be readily deposited on almost all kinds of substrates and possesses versatile wet adhesion. Meanwhile, slippery surfaces have attracted much attention for their self-cleaning capabilities. It remains unclear how the versatile PDA adhesive would interact with