Merck
241512
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムフルオリド 水和物
98%
別名:
TBAF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]4NF·xH2O
CAS番号:
分子量:
261.46 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
62-63 °C (lit.)
SMILES記法
O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
UQCWXKSHRQJGPH-UHFFFAOYSA-M
詳細
フッ化テトラブチルアンモニウム水和物はFアニオンの原料として知られ、求核フッ素化反応に使用されます。
アプリケーション
フッ化テトラブチルアンモニウム水和物は以下の用途に使用できます:
  • カリックス[4]アレーン−カルバゾールポリマーの合成のための重要な中間体である、2,7-ジエチニル-9-プロピル-9H-カルバゾールを調製するため
  • アニオン受容体すなわちシッフ塩基によるFの選択的検出の研究におけるアニオン原料として
  • 一次ヨウ化アルキルから末端オレフィンを調製するため
以下の合成のための反応剤です。
  • 高圧での二重包接水和物
  • セルロースエーテル
  • 脱ハロゲン化水素反応による末端オレフィン
  • ホウ素中性子捕獲療法のための中性双性イオンの3-カルボラニルチミジン類似体
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
241512-BULK:
241512-10G:
241512-VAR:
241512-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrated tetrabutylammonium fluoride as a powerful nucleophilic fluorinating agent
Albanese D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(25), 9587-9589 (1998)
Calix [4] arene-carbazole-containing polymers: Synthesis and properties
Barata PD, et al.
Reactive and Functional Polymers, 72(9), 627-634 (2012)
Sara Lee et al.
Pharmaceutics, 12(6) (2020-06-18)
In cancer nanomedicine, numerous studies have been conducted on the surface modification and transport capacity of nanoparticles (NPs); however, biological barriers, such as enzymatic degradation or non-specific delivery during circulation, remain to be cleared. Herein, we developed pH-sensitive NPs that
Synthesis, 3085-3085 (2006)
Naked-eye detection of F- and AcO- ions by Schiff base receptor
Dalapati S, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 132(8), 536-540 (2011)