Merck
754935
Sigma-Aldrich
炭酸エチルメチル
greener alternative
99%
別名:
EMC, 炭酸エチルメチルエステル, 炭酸メチルエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥18,200
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥18,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.378
bp
101 °C
mp
-55 °C
密度
1.006 g/mL at 25 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
炭酸エチルメチル(EMC)は、一般にエタノールによるクロロギ酸のエステル化によって調製される低粘度溶媒です。また、炭酸ジメチルとエタノールとのエステル転移反応によっても調製できます。[1][2]
アプリケーション
EMCは非水電解質の共溶媒として利用されることが多いです。EMCは、リチウムイオン電池のエネルギー密度および放電容量を増加させます。[1][2][3][4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.0 °F
引火点(℃)
23.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
754935-BULK:
754935-50ML:
754935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zeolitic imidazolate framework as efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of ethyl methyl carbonate
Zhou X, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 366, 43-47 (2013)
Lithium difluoro (oxalato) borate/ethylene carbonate+ propylene carbonate+ ethyl (methyl) carbonate electrolyte for LiMn2O4 cathode
Fu MH, et al.
Journal of Power Sources, 195(3), 862-866 (2010)
Metal-organic frameworks as an acid catalyst for the synthesis of ethyl methyl carbonate via transesterification
Zhou Y, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 308(1-2), 68-72 (2009)
Liu J, et al.
Electrochemical Communications, 13(3), 269-269 (2011)
McEwen A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 146(5), 1687-1687 (1999)
資料
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
エネルギー貯蔵システムにおけるニッケルリッチ層状酸化物正極材料の課題と製造プロセスについて説明しています。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Hello, does anyone have the enthalpy of combustion of ethyl methyl carbonate? Is for preventing the fire risk at its storage.
    1 回答
    1. The enthalpy of combustion of ethyl methyl carbonate is not determined for this product. This product should be stored in room temperature and kept tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. It is stable under recommended storage conditions.
      For more safety information, please view the product Safety Data Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/754935