安全性情報
746789
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate 溶液
greener alternative
in propylene carbonate, 1.0 M LiPF6 in PC, battery grade
別名:
1.0 M LiPF6 PC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥18,000
500 ML
¥34,900
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥18,000
500 ML
¥34,900
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
フォーム
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(1.0 M LiPF6 in PC)
不純物
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
APHA: <50
bp
>200 °C
密度
1.31 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プロピレンカーボネート中の六フッ化リン酸リチウム溶液は、リチウムイオン電池の製造で使用できる電解質溶液のクラスです。リチウムイオン電池は、充電-放電サイクルを伴う陽極、陰極、電解質から構成されます。これらの材料は、電気エネルギーを貯蔵するための環境に配慮した持続可能な電池の形成を可能にします。[1][2][3][4]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
LiPF6 PCは、溶媒中で熱的に安定な電解質として広く使用されています。主にリチウムイオン電池の製造に使用できます。約0.8 MのLiPF6において炭酸プロピレン中で最大の導電率を示します。[5][6][7][8]
液体電解質溶液は、カソードおよびアノード間でリチウムイオンのキャリアとして働きリチウムイオン電池(LIB)において重要な役割を果たします。高純度のバッテリー等級の電解質溶液は、リチウムイオン電池の性能には極めて重要です。最も一般的なLIB電解質は、非水溶性溶液、例えば、アルキルカーボネートまたは溶媒混合液中のLiPF6等のリチウム塩の溶液由来です。電解質溶液の選択は、温度のような動作条件とLIBの電極材料の性質の両方に依存します。電解質溶液の性能は、適切な添加物でさらに改善することができます。
すぐに使える電解質溶液は、さまざまな溶媒混合物中で利用でき、多様なリチウムイオン電池応用をサポートすることができます。これらの溶液は、高純度でバッテリー等級であり、LIB研究の標準物質としても適しています。電解質溶液の相互混合によって、または適切な添加物の混合によって、組成をカスタマイズすることができます。
その他情報
取扱上の注意事項:
  • ガラス製の装置に使用しないでください。
  • 電解質の吸水および溶媒の気化を防ぐために、すべての作業を乾燥空気下で非常に迅速に行うこと。
法的情報
MUアイオニックソリューションズ株式会社の製品です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746789-VAR:
746789-500ML:
746789-BULK:
746789-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Role of solution structure in solid electrolyte interphase formation on graphite with LiPF6 in propylene carbonate
Nie M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(48), 25381-25389 (2013)
Concentrated LiPF6/PC electrolyte solutions for 5-V LiNi0. 5Mn1. 5O4 positive electrode in lithium-ion batteries
Doi T, et al.
Electrochimica Acta, 209, 219-224 (2016)
Conductivity and solvation of Li+ ions of LiPF6 in propylene carbonate solutions
Kondo K, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(20), 5040-5044 (2000)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
Comparison of the thermal stability of lithiated graphite in LiBOB EC/DEC and in LiPF6 EC/DEC
Jiang J and Dahn JR
Electrochemical and Solid-State Letters, 6(9), A180-A180 (2003)
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
次世代正極材料および固体電解質として期待されている材料グループを取り上げ、電池性能および安定性向上における界面反応の重要性と、化学分光法や第一原理計算の必要性について紹介します。
すべて表示