449156
臭化ニッケル(II)
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
別名:
Nickel bromide, Nickel bromide (Br2 Ni), Nickel dibromide, Nickelous bromide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
密度
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449156-BULK:
449156-1G:4548173294544
449156-VAR:
449156-5G-PW:
449156-5G:4548173294551
449156-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.