Merck
233730
Sigma-Aldrich
臭化ニッケル(II) 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,830
¥5,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,830
About This Item
化学式:
NiBr2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
218.50 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
組成
Degree of hydration, 1-2
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES記法
O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
LQJMXNQEJAVYNB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233730-100G:4548173293806
233730-25G:4548173293813
233730-BULK:
233730-VAR:
233730-500G:4548173293820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。