Merck
449792
Sigma-Aldrich
塩化エルビウム(III)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
別名:
三塩化エルビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ErCl3
CAS番号:
分子量:
273.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
774 °C (lit.)
密度
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
八面体M6(M = Nb, Ta)の末端で架橋した新しいクラスタ-化合物(CsErTa6Cl18など)の出発原料で、その電子構造と安定性に関する研究が行われています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449792-5G:
449792-VAR:
449792-25G-PW:
449792-5G-PW:
449792-BULK:
449792-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A P Russell et al.
Analytical biochemistry, 164(1), 181-189 (1987-07-01)
A method of measuring the volumetric magnetic susceptibility, in which magnetically labeled cells or other particles are suspended in a paramagnetic solution of known susceptibility over the poles of a magnet, is presented. If the cells are more magnetic than
Heng Qin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(29), 19159-19167 (2017-07-14)
Efficient enhancement of photoluminescence in rare-earth activated upconversion materials is of great significance for their practical applications in various fields. In this work, three-dimensional mesoporous gold films were fabricated by a low-cost and facile dealloying approach to improve the upconversion
Duc Tu Vu et al.
Biomedical optics express, 12(1), 1-19 (2021-03-05)
We introduce a compact array fluorescence sensor principle that takes advantage of the long luminescence lifetimes of upconversion nanoparticles (UCNPs) to deploy a filter-free, optics-less contact geometry, advantageous for modern biochemical assays of biomolecules, pollutants or cells. Based on technologically
M Zborowski et al.
Journal of general microbiology, 138(1), 63-68 (1992-01-01)
A trivalent lanthanide ion, erbium (Er3+), has been used in combination with a magnetic separation technique to isolate seven bacterial species from suspensions in 0.9% saline. Erbium has an exceptionally high atomic magnetic moment of 9.3 Bohr magnetons, and following
Angshuman Ray Chowdhuri et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(45), 18120-18132 (2016-10-28)
In this work, a new theranostic nanoplatform is developed to construct an anticancer drug carrier by integrating the distinct advantages of upconversion nanoparticles (UCNPs) and metal organic frameworks (MOFs) encapsulated with a targeting ligand. Here NaYF
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.